Läs mer
Masterflex™ Pulsdämpare av polyeten
Material:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dämparanslutningar: 1/8 tum. NPT(F)
- Dödvolym: 190 ml
- Maxtryck: 60psi (4,3 bar)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | För alla Masterflex L/S™ storlekar, I/P™ 26, nominellt från 1/16 till 3/8 tum. ID-slang, Passar till slang-ID x NPT(M)-gänga |
| Inkluderar | Fem par kopplingar och PTFE-rörsgängtejp |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Pulsdämpare |
| Maximalt tryck | 60 psi |