Läs mer
Masterflex™ Polypropenhölje Easy-Load™ 3 Pumphuvud
Produktkod. 11875591 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,06 till 2300 ml/min.
Produktkod. Flödeshastighet
11875591 0,06 till 2300 ml/min.
1 options
Produktkod. 11875591 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6395.00 SEK
    4988.78 SEK / Paket med 1
    Save 1406.22 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Montera detta pumphuvud utan verktyg eller hårdvara. Masterflex™ L/S™ Easy-Load 3 Head for Precision Tubing har automatisk inställning och byte av slanghållningshastigheter.
  • Flödesområde: 0,06 till 2300 ml/min beroende på frekvensomriktarens varvtal och slangstorlek
  • Varje pumphuvud för precisionspumpslangar accepterar alla sex precisionsslangstorlekar: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 och L/S 18
  • Twist-lock monteringsfunktion låter dig montera och stapla huvuden på några sekunder
  • Medföljande monteringsplatta anpassar sig Easy-Load 3 till L/S driver
  • Låsfliken säkrar pumphuvudet under drift i båda riktningarna
  • Polypropylen (PP) hölje med CRS eller SS-rotor
  • CRS rotorn är mer ekonomisk medan SS erbjuder större hållbarhet och kemikaliebeständighet
Specifikationer
Flödeshastighet 0,06 till 2300 ml/min.
Modell 77800-50
Antal rullar 3
Ocklusionstyp Fast
Totalt djup (metriskt) 7.8 cm
Total höjd (metrisk) 12.1 cm
Total bredd (metrisk) 8.8 cm
Rullmaterial Kallvalsat stål
Typ av rör L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18, L/S 25
Rotormaterial Kallvalsat stål
Hastighet 1 till 600 rpm
Material för fodral Polypropen