Läs mer
Masterflex™ Masterflex™ Hygienisk adapter av polypropen
För användning med:
Passar 3/4 tum. Klämstorlek x 1/2 tum. Slang-ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Passar 3/4 tum. Klämstorlek x 1/2 tum. Slang-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -9 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Produkttyp | Sanitär hullingförsedd adapter |