Läs mer
Masterflex™ L/S™ Strömförsörjning, dubbel spänning 115/230 VAC till 12 VDC, 12 fot kabel
Produktkod. 11826723 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Elektriska krav:
115/230 till 12 VDC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Förpackningsstorlek
11826723 115/230 till 12 VDC Varje
1 options
Produktkod. 11826723 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7720007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00 SEK
    2706.79 SEK / Paket med 1
    Save 368.21 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Få ut det mesta av ditt Masterflex™ driver reservdelar och andra tillbehör
Lämplig för användning med 07571-00 L/S™ köra
Specifikationer
Produkttyp Strömförsörjning
Spänning 115/230 till 12 V
Elektriska krav 115/230 till 12 VDC