Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital drivning med PTFE-rörpumphuvud
Produktkod. 11729779 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,75 till 65 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11729779 0,75 till 65 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 11729779 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7791210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49425.00 SEK
    37591.31 SEK / Paket med 1
    Save 11833.69 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Överför aggressiva organiska lösningsmedel och vätskor med hög renhet
  • Flödesområde 0,18 till 65 mL/min —låg hastighet beror på frekvensomriktarens varvtal och 4- eller 6-mm OD-slang
  • Styva pumpslangar utformade för att pumpa vätskor vid tryck upp till 100 psi (6,9 bar)
  • Justerbar ocklusion —dra åt för högre tryck, lossa för längre slanglivslängd
  • Begränsad kemikalieexponering med PTFE-slang som endast våt del
Specifikationer
Beskrivning Drivenhet till pumpar
Flödeshastighet 0,75 till 65 ml/min.
Motorhastighet 3 till 300 rpm
Inkluderar L/S™ PTFE-slangpumphuvud 77390-00, PTFE-slangsats 77390-60, och L/S™ variabel hastighet 07528 20 (–3 till 300 rpm). Systemet innehåller också två 1⁄4 tum. NPT(M) röradaptrar
Elektriska krav 90/260 VAC 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz