Läs mer
Masterflex™ PTFE slangsats
Flödeshastighet:
0,06 till 17 ml/min.
65 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- PTFE-slangsatser inkluderar två stycken 38 cm (15 tum) längder och kan inte ersättas med vanliga PTFE-slangar
- Genomskinlig PTFE-slang
- Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös
- Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet
- Låg friktionskoefficient
- Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); möter USP 23 Klass VI krav
- Slang tillverkas enligt GMP
- Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller använd torr värme
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Total längd (engelska) | 1.25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 38 cm |
| För användning med | Masterflex L/S PTFE-rörpumphuvud |
| Flödeshastighet | 65 ml/min. |
| Produkttyp | Slangar |