Läs mer
Masterflex™ Adapter för pumphuvud
Produktkod. 11855191
Change view
Flödeshastighet:
0,06 till 3400 ml/min.
0,12 till 13 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
11855191 0,06 till 3400 ml/min. Varje
11856733 0,12 till 13 l/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11855191 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7749500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut vilken som helst I/P™ pumphuvud till en 56C rammotor
  • Adaptrar av gjutet aluminium har inbyggd växellåda för enkel installation
  • Kompatibel med alla I/P pumphuvuden
  • Lämplig för användning med ⁄1 10 hk ⁄till 1 2 hk 56C rammotor och 650 rpm max pumphuvudhastighet
  • Flöde 0,12 till 19 LPM med I/P slangar och 3,1:—1 utväxlingsflödeshastighet beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
Specifikationer
Flödeshastighet 0,06 till 3400 ml/min.
Kvantitet 1 vardera
Typ Adapter för pumphuvud
Maximalt tryck 25 psi