Läs mer
Masterflex™ Adapter för pumphuvud
Beskrivning
- Adaptrar av gjutet aluminium har inbyggd växellåda för enkel installation
- Kompatibel med alla I/P pumphuvuden
- Lämplig för användning med ⁄1 10 hk ⁄till 1 2 hk 56C rammotor och 650 rpm max pumphuvudhastighet
- Flöde 0,12 till 19 LPM med I/P slangar och 3,1:—1 utväxlingsflödeshastighet beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,12 till 13 l/min. |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Adapter för pumphuvud |