Läs mer
Masterflex™ Adapter för pumphuvud
Produktkod. p-8004231
Flödeshastighet:
0,06 till 3400 ml/min.
0,12 till 13 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11855191
Brand: Masterflex™ 7749500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut vilken som helst I/P™ pumphuvud till en 56C rammotor
  • Adaptrar av gjutet aluminium har inbyggd växellåda för enkel installation
  • Kompatibel med alla I/P pumphuvuden
  • Lämplig för användning med ⁄1 10 hk ⁄till 1 2 hk 56C rammotor och 650 rpm max pumphuvudhastighet
  • Flöde 0,12 till 19 LPM med I/P slangar och 3,1:—1 utväxlingsflödeshastighet beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
Specifikationer
Flödeshastighet 0,06 till 3400 ml/min.
Kvantitet 1 vardera
Typ Adapter för pumphuvud
Maximalt tryck 25 psi