Läs mer
Masterflex™ Enkelkanals polykarbonathus Standard pumphuvud
Beskrivning
Använd pumphuvudena för vanliga vätskeöverföringsapplikationer som kräver noggrannhet och utmärkt repeterbarhet. MasterFlex™ Enkanaligt polykarbonathus Standardpumphuvuden är perfekta för utrymmesbegränsade applikationer och lätta att integrera i dina OEM-applikationer.
- Ekonomiskt högprecisionspumphuvud för precisionsslang
- Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
- Finns med klar polykarbonat (PC) hölje med antingen kallvalsat stål (CRS ) eller rostfria (SS) rotorer
- CRS ger ekonomi, medan SS erbjuder bättre kemisk resistens och hållbarhet
- De 52 modellerna med ogenomskinligt svart polyfenylensulfid (PPS) hölje och SS-rotorer erbjuder den bästa totala kemiska resistensen
- Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med ingång/utgång på samma sidoslang
- Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D |
| Flödeshastighet | 3,8 till 2300 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet |
| Inkluderar | Slangladdningsnyckel, enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum. (38 cm) längd av silikonpumpslang |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Totalt djup (metriskt) | 6.4 cm |
| Total höjd (metrisk) | 7.6 cm |
| Total bredd (metrisk) | 7 cm |
| Visa mer |