Läs mer
Masterflex™ Enkelkanals polykarbonathus Standard pumphuvud
Beskrivning
Använd pumphuvudena för vanliga vätskeöverföringsapplikationer som kräver noggrannhet och utmärkt repeterbarhet. MasterFlex™ Enkanaligt polykarbonathus Standardpumphuvuden är perfekta för utrymmesbegränsade applikationer och lätta att integrera i dina OEM-applikationer.
- Ekonomiskt högprecisionspumphuvud för precisionsslang
- Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
- Finns med klar polykarbonat (PC) hölje med antingen kallvalsat stål (CRS ) eller rostfria (SS) rotorer
- CRS ger ekonomi, medan SS erbjuder bättre kemisk resistens och hållbarhet
- De 52 modellerna med ogenomskinligt svart polyfenylensulfid (PPS) hölje och SS-rotorer erbjuder den bästa totala kemiska resistensen
- Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med ingång/utgång på samma sidoslang
- Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,002 till 8 l/min. |
| För användning med (applikation) | För dispensering och dosering |
| Inkluderar | Enkelkanalsmonteringshårdvara, utbytbar tångstövel och slangladdningsnyckel |
| Antal kanaler | 1 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ av rör | I/P slang |
| Slangstorlek | 19 |
| Typ | Standard pumphuvud |
| Rotormaterial | Rostfritt stål |
| Visa mer |