Läs mer
Masterflex™ L/S™ Standard pumphuvud för precisionsslang L/S™ PPS-hus, SS-rotor
Slangstorlek:
14
15
16
17
24
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Idealisk för vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet
- Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
- Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med samma ingång/utgång för slangar på —sidan perfekt för utrymmesbegränsade applikationer
- Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
- Stapla upp till fyra huvuden beroende på drivrekommendationer
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D |
| Flödeshastighet | 0,21 till 130 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet |
| Inkluderar | Slangladdningsnyckel, enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum. (38 cm) längd av silikonpumpslang |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Totalt djup (metriskt) | 6.4 cm |
| Total höjd (metrisk) | 7.6 cm |
| Total bredd (metrisk) | 7 cm |
| Visa mer |