Läs mer
Masterflex™ L/S™ Standard pumphuvud för precisionsslang L/S™ PPS-hus, SS-rotor
Produktkod. 11880080 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
14
15
16
17
24
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11880080 17 Varje
11880060 14 Varje
11870080 15 Varje
11800070 16 Varje
11820090 24 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11880080 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0701752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6415.00 SEK
    4769.77 SEK / Paket med 1
    Save 1645.23 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Idealisk för vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet
  • Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
  • Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med samma ingång/utgång för slangar på —sidan perfekt för utrymmesbegränsade applikationer
  • Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
  • Stapla upp till fyra huvuden beroende på drivrekommendationer
Specifikationer
Mått (L x B x H) 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
För användning med (applikation) För vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet
Inkluderar Slangladdningsnyckel, enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum. (38 cm) längd av silikonpumpslang
Antal kanaler 1
Antal rullar 3
Ocklusionstyp Fast
Totalt djup (metriskt) 6.4 cm
Total höjd (metrisk) 7.6 cm
Total bredd (metrisk) 7 cm
Kvantitet 1 vardera
Rullmaterial Kallvalsat stål
Typ av rör L/S slang
Slangstorlek 17
Typ Standard pumphuvud
Rotormaterial Rostfritt stål
Hastighet 1 till 600 rpm
Material för fodral Polyfenylensulfid