Läs mer
Masterflex™ Enkanalig serie Q pumphuvuddrivningsadaptersats
Product Code. 11755848 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Antal kanaler:
1
Unit Size:
Varje
Product Code. Antal kanaler Unit Size
11755848 1 Varje
1 options
Product Code. 11755848 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0710448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14190.00 SEK
    10742.70 SEK / Paket med 1
    Save 3447.30 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 03-02-2027
Specifications
För användning med (applikation) Att fästa Micropump™ A-Mount pumphuvuden till din egen motor eller Masterflex™ L/S™ pumpdrifter
Antal kanaler 1
Kvantitet 1 sats
Typ Series Q Pump Head Drive Adapter Kit