Läs mer
Masterflex™ L/S™ Platinahärdad silikonpumpslang, spolad
Slangstorlek:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Förpackningsstorlek:
400fot
Varje
Beskrivning
Spolade pumpslangar ger kontinuerliga längder av pumpslangar på bekväma, hanterbara spolar som är lätta att transportera och kräver mindre lagringsutrymme än motsvarande mängd enskilda slangspolar.
- Se till att du alltid har tillräckligt med slangar till hands
- Lite större klarhet
- Föredraget av läkemedels- och bioteknikindustrin
- Färre potentiella lakbara ämnen
- USP Klass VI
- FDA-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 3.1 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (metrisk) | 15,200 cm |
| För användning med (applikation) | Läkemedels- och bioteknikindustrin |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Slangstorlek | 16 |
| Flödeshastighet | 0,8 till 480 ml/min. |
| Slang Barb | 1/8 tum |
| Maximalt tryck | 40 psi |
| Visa mer |