Läs mer
Masterflex™ L/S™ Platinahärdad silikonpumpslang, spolad
Produktkod. p-8001565
Slangstorlek:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Förpackningsstorlek:
400fot
Varje
Produktkod. 11725158
Brand: Masterflex™ 9640314
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska skrot med spolad slang. Masterflex™ L/S™ Platinahärdad silikonpumpslang har en slät yta och låga proteinbindningsnivåer, idealisk för läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
Spolade pumpslangar ger kontinuerliga längder av pumpslangar på bekväma, hanterbara spolar som är lätta att transportera och kräver mindre lagringsutrymme än motsvarande mängd enskilda slangspolar.
  • Se till att du alltid har tillräckligt med slangar till hands
  • Lite större klarhet
  • Föredraget av läkemedels- och bioteknikindustrin
  • Färre potentiella lakbara ämnen
  • USP Klass VI
  • FDA-kompatibel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (metrisk) 15,200 cm
För användning med (applikation) Läkemedels- och bioteknikindustrin
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 st
Slangstorlek 14
Flödeshastighet 0,21 till 130 ml/min.
Slang Barb 1/16 tum.
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Slangar för pumpar