Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Monteringshårdvara för pumphuvud
Produktkod. 11721019
För användning med:
L/S Easy-Load II pumphuvuden
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11721019
Brand: Masterflex™ 7720001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Montera upp till fyra pumphuvuden på en enda drivenhet. Masterflex™ Monteringshårdvara i rostfritt stål är designad för användning med L/S™ Easy-Load™ II Pumphuvuden.
  • För användning med L/S Easy-Load II Pumphuvuden
  • Se individuella frekvensomriktarspecifikationer för maximalt antal huvuden som ska monteras
  • Monteringsbeslag är av rostfritt stål
Specifikationer
För användning med (applikation) Montering av en L/S Easy-Load II pumphuvud
För användning med L/S Easy-Load II pumphuvuden
Kvantitet 2 förpackningar
Typ Monteringshårdvara
Material för fodral Rostfritt stål