Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ Monteringshårdvara för pumphuvud
För användning med:
Masterflex L/S Lättlastade pumphuvuden
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Stapla enkelt flera pumphuvuden på din Masterflex™ L/S™ köra
- Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål
- Se frekvensomriktarens specifikationer för rekommenderat antal huvuden
- Lämplig att använda med en Easy-Load™ pumphuvud
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Mounting L/S Easy-Load Pump Heads |
| För användning med | Masterflex L/S Lättlastade pumphuvuden |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Monteringshårdvara för pumphuvud |