Läs mer
Masterflex™ Pumphuvuden för rotorpatroner i rostfritt stål
Produktkod. 11825272
Flödeshastighet:
0,0005 till 41 ml/min.
0,0028 till 85 ml/min.
0,033 till 170 ml/min.
0,074 till 1400 ml/min.
0,074 till 1700 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11825272
Brand: Masterflex™ 0751920
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta flerkanaliga pumphuvud för synkront, flerkanaligt flöde från upp till 8 kanaler. MasterFlex™ Pumphuvuden för rotorkassetter i rostfritt stål är designade för snabba slangbyten utan att ta bort pumphuvudet.
  • Ladda pumphuvuden med 1 till 8 patroner
  • Blanda stora och små —patroner en stor patron tar upp samma utrymme som två små
  • Patronhuvuden finns med tre eller fyra rullar; ju fler rullar desto lägre pulsering i flödet
  • Kräv enheter med ett minimum av
  • 1 ⁄10hk och max 600rpm
  • Inkluderar monteringsutrustning och insexnyckelverktyg
Specifikationer
Flödeshastighet 0,0028 till 85 ml/min.
För användning med (applikation) För snabba slangbyten
Antal kanaler 4
Antal rullar 8
Ocklusionstyp Offset, tangentiell, justerbar
Kvantitet 1 vardera
Rullmaterial Rulon™
Typ Patronpumphuvud
Rotormaterial Rostfritt stål
Hastighet 1 till 250 rpm