Läs mer
Masterflex™ Pumphuvuden för rotorpatroner i rostfritt stål
Flödeshastighet:
0,0005 till 41 ml/min.
0,0028 till 85 ml/min.
0,033 till 170 ml/min.
0,074 till 1400 ml/min.
0,074 till 1700 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ladda pumphuvuden med 1 till 8 patroner
- Blanda stora och små —patroner en stor patron tar upp samma utrymme som två små
- Patronhuvuden finns med tre eller fyra rullar; ju fler rullar desto lägre pulsering i flödet
- Kräv enheter med ett minimum av
- 1 ⁄10hk och max 600rpm
- Inkluderar monteringsutrustning och insexnyckelverktyg
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,0005 till 41 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För snabba slangbyten |
| Antal kanaler | 12 |
| Antal rullar | 8 |
| Ocklusionstyp | Offset, tangentiell, justerbar |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Rullmaterial | Rulon™ |
| Typ | Patronpumphuvud |
| Rotormaterial | Rostfritt stål |
| Hastighet | 1 till 600 rpm |