Beskrivning
- Ladda pumphuvuden med 1 till 8 patroner
- Blanda stora och små —patroner en stor patron tar upp samma utrymme som två små
- Patronhuvuden finns med tre eller fyra rullar; ju fler rullar desto lägre pulsering i flödet
- Kräv enheter med ett minimum av
- 1 ⁄10hk och max 600rpm
- Inkluderar monteringsutrustning och insexnyckelverktyg
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,033 till 170 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För snabba slangbyten |
| Antal kanaler | 6 |
| Antal rullar | 6 |
| Ocklusionstyp | Offset, tangentiell, justerbar |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Patronpumphuvud |
| Rotormaterial | Rostfritt stål |
| Hastighet | 1 till 600 rpm |