Läs mer
Masterflex™ I/P™ Precision borstlöst pumpsystem med l Easy-Load™-pumphuvud
Produktkod. 11715289 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
8 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11715289 8 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 11715289 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7796310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80985.00 SEK
    62098.26 SEK / Paket med 1
    Save 18886.74 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-02-2027
Använd detta system för precision och repeterbarhet i peristaltiska pumptillämpningar. Masterflex™ I/P™ Precision borstlöst pumpsystem med Easy-Load™-pumphuvud klarar utmanande tillämpningar med minimalt underhåll.
  • Flödeshastighet: 0,4 till 8,0 l/min. (0,11 till 2,1 gal./min.) med medföljande I/P™ 73 slangar
  • Tre-varvs hastighetskontroll ger precision och repeterbarhet
  • LED-display visar procentuell hastighet med 1 % upplösning
  • 1/3hk borstlös motor
  • Spånfri epoxibelagd, IP55-klassad stål- och aluminiumkapsling skyddar mot fukt, kemikalier och damm
  • Kompakta drivenheter är lätta nog att bära med en hand, men kraftfulla nog att driva två pumphuvuden
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cULus, ISO 9001:2008
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP55
Flödeshastighet 8 l/min.
Motorhastighet 650 rpm
Avsluta Epoxibelagd
Hästkraft 1/3 hp
Inkluderar 06429–73, 10 fot. (3m) Slang, 77410-10 drivenhet, I/P Easy-Load 77601-10 pumphuvud, Tygon LFLI/P73
Material Aluminium, stål
Modell I/p Easy-Load
Motortyp 1/3 hk borstlös
Pumphuvud I/P Easy-Load-pumphuvud 77602-10
Total längd (metrisk) 330.2 mm
Total bredd (metrisk) 355.6 mm
Total höjd (metrisk) 228.6 mm
Elektriska krav 4,5/2,6 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC
Frekvens 50/60 Hz