Läs mer
Masterflex™ I/P™ Brushless Process Drive with High-Performance Pump Head for High-Performance Precision Tubing
Produktkod. 11876883
Flödeshastighet:
17 l/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11876883
Brand: Masterflex™ 7796320
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Powerful, low-maintenance drives are versatile and cost-effective
  • Digital interface with LED display shows percent speed with 1% resolution
  • Speed control via three-turn potentiometer for quick, easy adjustments
  • Easily control start/stop and reverse features via sealed keypad
  • Constructed of non-chip painted steel and aluminum IP55-rated housing
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cULus, ISO 9001:2008
Kontrolltyp Variable Speed
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP55
Flödeshastighet 17 l/min
Motorhastighet 650 rpm
Avsluta Epoxy-Coated
Hästkraft 1/3 hp
Inkluderar 06429-88, 3 ft. (1m) Tubing, 77410-10 Drive, I/P High-Performance 77600-62 Pump Head, Tygon LFLI/P88
Material Aluminum, Steel
Modell I/P Precision Brushless
Motortyp 1/3 hp brushless
Pumphuvud I/P High-Performance pump head 77600-62
Total längd (metrisk) 416.05 mm
Total bredd (metrisk) 355.6 mm
Total höjd (metrisk) 228.6 mm
Elektriska krav 3.5/1.8 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC
Frekvens 50/60 Hz