Läs mer
Masterflex™ Transfer Tubing
Produktkod. 15487893
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,25 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (engelska) Inre unitSize
15487893 0,25 tum Varje
1 options
Produktkod. 15487893 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9688010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    2270.36 SEK / Paket med 1
    Save 714.64 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Masterflex™ Transfer Tubing is ideal for general laboratory use.
Cole Parmer Masterflex Transfer Tubing is ideal for general laboratory use.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Offer long life and won't age or oxidize
  • Fits tightly to glass and metal
  • Bends to small radius curves
  • Nontoxic
  • FDA compliant and made according to GMP
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match unique applications
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Material PharMed
Diameter (engelska) Yttre 0,375 tum
Total längd (engelska) 25 ft.
Tjocklek (engelska) 0,063 tum.
Min. Driftstemperatur (engelska) 51°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Färg Ogenomskinlig
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C
Produkttyp Överföringsslang