Läs mer
Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Genomskinlig precisionspumpslang
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd denna slang för cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik och allmänt använda labb som kräver hög prestanda och lång livslängd. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing säljs för applikationer med hög renhet som inte kräver kontakt med komponenter från djur.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ pumps. Använd denna långlivade slang för läkemedels- och bioprocesstillämpningar. Genomskinlig slang med slät yta, har god biokompatibilitet och låg gaspermeabilitet.
- Värmeförseglingsbar och svetsbar
- Exceptionell drag- och rivhållfasthet
- Lång pumplivslängd jämfört med silikon eller många andra TPE-slangar
- Tillverkad enligt GMP
- Överensstämmer med USP Klass VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.9 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik och labb för allmänt bruk |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | 18 |
| Flödeshastighet | 3,8 till 2300 ml/min. |
| Slang Barb | 3/8 tum |
| Visa mer |