Läs mer
Masterflex™ L/S™ Peroxidhärdad silikon Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11885161 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11885161 15 Varje
11805171 24 Varje
11710999 36 Varje
11730989 35 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11885161 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9640015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 SEK
    1740.56 SEK / Paket med 1
    Save 324.44 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Utmärkt biokompatibilitet för ett brett spektrum av applikationer
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 19/100 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,59 tum
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Slang Barb 0,18 tum.
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Höjd (engelska) 29 fot Vatten
Gaspermeabilitet CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttyp Slangar för pumpar