Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Kemisk I/P™ Precisionspumpslang
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet. Transparent för enkel flödesövervakning och mjukgörare fri för att skydda vätskerenheten. Kompatibel med många utmanande vätskor inklusive koncentrerade syror, starka baser och organiska lösningsmedel.
- Uppfyller FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Bästa kemikalieresistens av Tygon formuleringar
- Mjukgörarefri med låg gaspermeabilitet
- Kompatibel med aggressiva kemikalier, inklusive MEK.
- Enastående kemikaliebeständighet. Tål aceton, DMSO, ketoner med mera
- Kostnadseffektivt alternativ till fluorpolymerer eller fluorelastomerer
- FDA-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Tygon |
| Total längd (metrisk) | 1500 cm |
| För användning med (applikation) | kemiska, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -77 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Motståndsegenskaper | Syror, organiska lösningsmedel |
| Slangstorlek | 82 |
| Flödeshastighet | 0,02 till 13 l/min. |
| Slang Barb | 1/2 tum. |
| Höjd (metrisk) | 7 m |
| Visa mer |