Läs mer
Masterflex™ L/S™ BioPharm™ Platinahärdad silikon högpresterande precisionspumpslang,
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Platinahärdade kiselpumpslangar är det bästa valet för applikationer som involverar tryck, suglyft, viskösa vätskor eller lång livslängd på slangarna.
- Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Låg absorption; utmärkt biokompatibilitet
- Mycket låg extraherbar; väder, ozon, corona, strålningsbeständig
- Formulering: Tygon™ 3350 silikon, platinahärdad
- Ultraslät; minimerar bakterietillväxt
- Bra för milda till medelkoncentrerade baser, salt och alkoholer
- Transparent, luktfri, smaklös och giftfri
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.9 mm |
| Material | BioPharm (Platinahärdad silikon) |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | Farmaceutiska, kosmetiska, forsknings- och autoanalysapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -59 °C |
| Slangstorlek | 35 |
| Flödeshastighet | 3,8 till 2300 ml/min. |
| Slang Barb | 3/8 tum |
| Höjd (metrisk) | 8.8 m |
| Visa mer |