Läs mer
Masterflex™ L/S™ BioPharm™ Platinahärdad silikon högpresterande precisionspumpslang,
Produktkod. 11781009
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11781009
Brand: Masterflex™ 9642036
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna högpresterande silikonpumpslang. Masterflex™ L/S™ ; BioPharm™ Platinahärdad silikon högpresterande precisionspumpslang är idealisk för farmaceutiska, kosmetiska, forsknings- och autoanalystillämpningar.
Platinahärdade kiselpumpslangar är det bästa valet för applikationer som involverar tryck, suglyft, viskösa vätskor eller lång livslängd på slangarna.
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Låg absorption; utmärkt biokompatibilitet
  • Mycket låg extraherbar; väder, ozon, corona, strålningsbeständig
  • Formulering: Tygon™ 3350 silikon, platinahärdad
  • Ultraslät; minimerar bakterietillväxt
  • Bra för milda till medelkoncentrerade baser, salt och alkoholer
  • Transparent, luktfri, smaklös och giftfri
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9.7 mm
Material BioPharm (Platinahärdad silikon)
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) Farmaceutiska, kosmetiska, forsknings- och autoanalysapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Slangstorlek 36
Flödeshastighet 4,8 till 2900 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8.2 m
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 610 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Slangar för pumpar