Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Transparent pumpslang
Produktkod. 12863383
Change view
Slangstorlek:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Produkttyp:
I/P Pumpslang
L/S Pumpslang
Förpackningsstorlek:
1 rulle
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Produkttyp unitSize
12863383 13 L/S Pumpslang 1 rulle
12833393 26 I/P Pumpslang 1 rulle
12853383 14 L/S Pumpslang 1 rulle
12863393 70 I/P Pumpslang 1 rulle
12893383 15 L/S Pumpslang 1 rulle
12883383 17 L/S Pumpslang 1 rulle
12803393 18 L/S Pumpslang 1 rulle
12823393 25 L/S Pumpslang 1 rulle
12843393 35 L/S Pumpslang 1 rulle
12873393 73 I/P Pumpslang 1 rulle
12883393 82 I/P Pumpslang 1 rulle
12823403 88 I/P Pumpslang 1 rulle
12813403 89 I/P Pumpslang 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 12863383 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0644013
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna högpresterande pumpslang för utmanande applikationer. Masterflex™ Transparent Tygon™ E-LFL-pumpslangen åldras inte eller oxiderar inte, passar tätt mot glas och metall och böjer sig till kurvor med liten radie.
  • Överskrider USP klass VI, 3A sanitära standarder
  • FDA-kompatibel
  • Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
  • Längsta liv av alla Tygon formuleringar
  • Pumpa med kontinuerligt tryck upp till 40psi
  • Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material Tygon E-LFL
Total längd (metrisk) 762 cm
För användning med (applikation) Allmän laboratorieanvändning och ger längre livslängd med peristaltiska slangpumpar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 13
Flödeshastighet 0,06 till 36 ml/min.
Slang Barb 1/16 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp L/S Pumpslang