Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Transparent Microbore Slang
Slangstorlek:
12
18
34
42
48
Förpackningsstorlek:
30m
Varje
Beskrivning
Böjer till skarpa radiekurvor och fungerar enkelt med beslag. Cole Masterflex™ Masterflex™ Transparent Tygon Microbore Slangen är idealisk för mat och dryck, biofarmaceutiska och allmänna laboratorieapplikationer.
- Formulering: Tygon™ E-3603
- För användning med analytiska instrument
- Icke-DEHP, ftalatfri, transparent
- Lång livslängd, kemikaliebeständig, icke-oxiderande
- Certifieringar: FDA-kompatibel; möter USP Klass VI och NSF 51 krav
- Temperaturområde: -46 till +74 °C (-51 till +165 °F)
- Sterilisera med autoklav eller etylenoxid
Den totala längden på E-Lab (E-3603) 06460-seriens förlängningsslang är 100 fot (30 m). Arvet Ismatec förlängningsslangen var 10 m lång.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Material | Tygon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.08 mm |
| Total längd (metrisk) | 3000 cm |
| För användning med (applikation) | allmänt laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | 12 |
| Färg | Genomskinlig |
| Show More |