Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumphuvud med 2-kanaler för precisionspumpslang
Produktkod. 11883642 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,06 till 1000 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11883642 0,06 till 1000 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 11883642 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7720260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7785.00 SEK
    6094.03 SEK / Paket med 1
    Save 1690.97 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Inget behov av att stapla —huvuden få två kanaler i ett huvud
  • Tvåkanalshuvud låter dig pumpa två synkrona flödeskanaler (korrekt retention kräver användning av samma storlek slangar i varje kanal)
  • Fyrvalsrotor förbättrar tryckprestanda och mekanisk stabilitet samtidigt som den minskar pulsering.
  • Förbättrad ocklusionsbäddsgeometri förlänger slangens livslängd.
  • Polyfenylensulfid (PPS) hölje med antingen rostfritt stål (SS) eller kallvalsat stål (CRS ) rotor— välja CRS för ekonomi eller SS för större hållbarhet och kemikaliebeständighet.
  • Varje pumphuvud för precisionspumpslangar accepterar slangstorlekar L/S13, L/S 14, L/S 16, och L/S 25. Uppnå flödeshastigheter på 0,06 till 1000 ml/min (1 till 600 rpm).
Specifikationer
Flödeshastighet 0,06 till 1000 ml/min.
Modell 77202-60
Antal kanaler 2
Antal rullar 4
Ocklusionstyp Fast
Totalt djup (metriskt) 7 cm
Total höjd (metrisk) 12.1 cm
Total bredd (metrisk) 12.7 cm
Rullmaterial Rostfritt stål
Typ av rör L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
Typ Pumphuvud
Rotormaterial Rostfritt stål
Hastighet 1 till 600 rpm
Material för fodral Polyfenylensulfid