Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Kemisk L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. p-6830114
Slangstorlek:
15
24
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11878542
Brand: Masterflex™ 0647515
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för kemikalier, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Masterflex™ Tygon™ Kemisk L/S™ High Performance Precision Pump Tubing erbjuder låg extraherbarhet och gaspermeabilitet och utmärkt kemisk kompatibilitet i ett klart, flexibelt peristaltiskt pumprör.
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Kompatibel med aggressiva kemikalier
  • Applikationer: Kemikalier, livsmedel, drycker och farmaceutiska applikationer
  • Utmärkt kemisk beständighet, låg extraherbarhet, låg gaspermeabilitet, mjukgörare fri, genomskinlig
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF; FDA; Icke-DEHP; Icke-ftalat; RoHS
Material Versilon 2001
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) kemiska, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -77 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Motståndsegenskaper Syror, organiska lösningsmedel
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1100 ml/min.
Slang Barb 3/16 tum
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 57 °C
Produkttyp Slangar för pumpar