Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Kemisk L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11808532
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11808532
Brand: Masterflex™ 0647513
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för kemikalier, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Masterflex™ Tygon™ Kemisk L/S™ Precision Pump Tubing erbjuder låg extraherbarhet och gaspermeabilitet och utmärkt kemisk kompatibilitet i ett klart, flexibelt peristaltiskt pumprör.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Transparent för enkel flödesövervakning och mjukgörare fri för att skydda vätskerenheten. Kompatibel med många utmanande vätskor inklusive koncentrerade syror, starka baser och organiska lösningsmedel.
  • Uppfyller FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
  • Bästa kemikalieresistens av Tygon formuleringar
  • Mjukgörarefri med låg gaspermeabilitet
  • Kompatibel med aggressiva kemikalier, inklusive MEK.
  • Enastående kemikaliebeständighet. Tål aceton, DMSO, ketoner med mera
  • Kostnadseffektivt alternativ till fluorpolymerer eller fluorelastomerer
  • FDA-kompatibel
Specifikationer
Material Tygon
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) kemiska, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -77 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Motståndsegenskaper Syror, alkalier, organiska lösningsmedel
Slangstorlek 13
Flödeshastighet 0,06 till 36 ml/min.
Slang Barb 1/16 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 57 °C
Produkttyp Slangar för pumpar