Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpslang
Produktkod. 13528990 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
13528990 L/S 13 Varje
13558990 L/S 14 Varje
13585610 L/S 15 15m
13538990 L/S 16 15m
13568990 L/S 17 15m
13518990 L/S 18 15m
13548990 L/S 25 15m
13598990 L/S 36 -
13529000 L/S 73 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 13528990 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0650913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    743.79 SEK / Paket med 1
    Save 321.21 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Använd denna slang för allmänna laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpslangar är idealiska för oorganiska kemikalier och viskösa vätskor.
  • Klar slang för enkel flödesövervakning
  • Icke-oxiderande, icke-oxiderande
  • Låg gaspermeabilitet
  • Hög dielektricitetskonstant
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material Tygon
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) För allmänna överföringsapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek L/S 13
Flödeshastighet 0,06 till 36 ml/min.
Slang Barb 1/16 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Klart
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 140 mbar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar