Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpslang
Slangstorlek:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Beskrivning
Använd denna slang för allmänna laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpslangar är idealiska för oorganiska kemikalier och viskösa vätskor.
- Klar slang för enkel flödesövervakning
- Icke-oxiderande, icke-oxiderande
- Låg gaspermeabilitet
- Hög dielektricitetskonstant
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 9.7 mm |
| Material | Tygon |
| Total längd (metrisk) | 1500 cm |
| För användning med (applikation) | För allmänna överföringsapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | L/S 36 |
| Flödeshastighet | 4,8 till 2900 ml/min. |
| Slang Barb | 3/8 tum |
| Höjd (metrisk) | 8.3 m |
| Visa mer |