Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-LFL pumpslang
Produktkod. 15142846
Change view
Slangstorlek:
13
34
Förpackningsstorlek:
30m
Paket med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
15142846 34 30m
15382600 13 Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15142846 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0644934
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Längsta liv av alla Tygon™ formuleringar
  • Slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.42 mm
Material Tygon E-LFL
Total längd (metrisk) 3000 cm
För användning med (applikation) allmän laboratorieanvändning och ger längre livslängd med peristaltiska slangpumpar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 34
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar