Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-LFL pumpslang
Produktkod. 15382600
Slangstorlek:
13
34
Förpackningsstorlek:
30m
Paket med 8
Produktkod. 15382600
Brand: Masterflex™ 0644713
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Längsta liv av alla Tygon™ formuleringar
  • Slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material Tygon E-LFL
För användning med (applikation) smidig drift och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 8 pack
Slangstorlek 13
Flödeshastighet 0,8 till 105 ml/min.
Slang Barb 1/16 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Inkluderar Dubbelspänning (115/230 VAC) bänkströmförsörjning med IEC320/CEE22-uttag
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar