Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-LFL pumpslang
Beskrivning
Pumpa med kontinuerligt tryck upp till 40 psi. Masterflex™ Tygon™ E-LFL pumpslang är ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet. Ger längre livslängd med peristaltiska slangpumpar.
- Högpresterande pumpslang för utmanande applikationer
- Längsta liv av alla Tygon formuleringar
- Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
- Lång livslängd, passar tätt mot glas och metall, böjs till kurvor med liten radie, giftfri och transparent
- USP Klass VI, European Pharmacopeia (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
- 175.300, EU Food, REACH (icke-DEHP) kompatibel, RoHS-kompatibel, ADCF Överensstämmer
- Temperaturområde: -51 till 165 °F (-46 till 74 °C)
- Sterilisera med etylenoxid eller autoklav i 30 minuter vid 250 °F (121 °C), 15 psi (1 bar)
- Efter autoklavering, torka vid högst 150 °F (66 °C) i 2 till 2
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,12 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.1 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 762 cm |
| För användning med (applikation) | För allmän laboratorieanvändning, ger längre livslängd med peristaltiska slangpumpar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Visa mer |