Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Bränsle& Smörjmedel L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11715138
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11715138
Brand: Masterflex™ 0640118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta Tygon™ rör för tillämpningar som involverar bränslen och industriella smörjmedel. Masterflex™ Tygon™ Bränsle& Smörjmedel L/S™ Precision Pump Tubing är idealisk för överföring av kolväten, bensin, fotogen, eldningsoljor, skärblandningar och glykolbaserade kylmedel.
Använd detta Tygon™ rör för tillämpningar som involverar bränslen och industriella smörjmedel. Masterflex™ Tygon™ Bränsle& Smörjmedel L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för överföring av kolväten, bensin, fotogen, eldningsoljor, skärblandningar och glykolbaserade kylmedel.
  • Slangen motstår de flesta kolväten, sprödhet och svullnad
  • Speciellt framtagen för att transportera kolväten, petroleumprodukter och destillat
  • Termoplast
  • PVC-baserat material med mjukgörare
  • Fast (styvt) material
  • Ozon- och UV-beständig
  • Låg extraherbarhet
  • Genomskinlig gul
  • Låg gaspermeabilitet
  • Hög dielektricitetskonstant
  • Använd ’inte med starka syror och alkalier och sterilisering rekommenderas inte
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 175.300
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 5/16 tum
Diameter (metrisk) Inre 7.9 mm
Material Termoplastisk PVC
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) Överföring av kolväten, bensin, fotogen, värmeoljor, skärföreningar och glykolbaserade kylmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -37 °C
Slangstorlek 18
Flödeshastighet 3,8 till 2300 ml/min.
Slang Barb 3/8
Höjd (metrisk) 6.7 m
Gaspermeabilitet CO2: 360, H2: 97, O2: 80, N2: 40
Färg Genomskinlig gul
Maximalt tryck 15 psi
Vakuumnivå 510 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar