Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Bränsle& Smörjmedel L/S™ Precisionspumpslang
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd detta Tygon™ rör för tillämpningar som involverar bränslen och industriella smörjmedel. Masterflex™ Tygon™ Bränsle& Smörjmedel L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för överföring av kolväten, bensin, fotogen, eldningsoljor, skärblandningar och glykolbaserade kylmedel.
- Slangen motstår de flesta kolväten, sprödhet och svullnad
- Speciellt framtagen för att transportera kolväten, petroleumprodukter och destillat
- Termoplast
- PVC-baserat material med mjukgörare
- Fast (styvt) material
- Ozon- och UV-beständig
- Låg extraherbarhet
- Genomskinlig gul
- Låg gaspermeabilitet
- Hög dielektricitetskonstant
- Använd ’inte med starka syror och alkalier och sterilisering rekommenderas inte
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR 175.300 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/25 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.1 mm |
| Material | Termoplastisk PVC |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1520 cm |
| För användning med (applikation) | Överföring av kolväten, bensin, fotogen, värmeoljor, skärföreningar och glykolbaserade kylmedel |
| Visa mer |