Läs mer
Masterflex™ Viton™ I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11720509 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
26
73
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11720509 26 Varje
11730509 73 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11720509 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11805.00 SEK
    9131.06 SEK / Paket med 1
    Save 2673.94 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att din slang är ren, fri från defekter och fungerar enligt exakta specifikationer. Masterflex™ Viton™ I/P™ Precision Pump Tubing är idealisk för applikationer där FDA-överensstämmelse krävs, syra- och lösningsmedelsöverföring och högtemperaturarbete.
Slangen är tillverkad med snäva —toleranser för att säkerställa exakta flödeshastigheter och lång livslängd. Fasta slangar har längre livslängd, bättre tryckgenerering, ett starkare vakuum/suglyft och lägre gaspermeabilitet än mjukare slangar.
God kemisk beständighet
Motstår frätande medel, lösningsmedel och oljor vid förhöjda
temperaturer Opak
vit Uppfyller FDA, ADCF
Optiskt inspekterad och fabrikstestad
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Viton
Total längd (metrisk) 762 cm
För användning med (applikation) livsmedel eller laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Motståndsegenskaper Syror, organiska lösningsmedel
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 0,01 till 4 l/min.
Slang Barb 1/4 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak vit
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttyp Slangar för pumpar