Läs mer
MedChemExpress Mastoparan
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.47% |
| CAS | 72093-21-1 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 1478.91 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 33.33 mg/mL (22.54 mM∣Need ultrasonic) |