Läs mer
Fisherbrand™ Golvmattor
Produktkod. 12816445 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
100 x 100 mm
170 x 160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12816445 170 x 160 mm Varje
12806445 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12816445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.15 SEK
    38.67 SEK / Paket med 1
    Save 10.48 SEK
    21% Av
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att förhindra trötthet när du står under långa perioder.
  • Polymer förening
  • Finns i olika storlekar
  • Blå till färgen
Specifikationer
Produkttyp Matta
Färg Blått
Mått (L x B) 170 x 160 mm
Kvantitet 1 st