Läs mer
3M™ Matt kantrulle
Produktkod. 17148650
Change view
Färg:
Grå
Svart
Stil:
Hög profil
Medium profil
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Stil Förpackningsstorlek
17148650 Grå Medium profil -
17148560 Svart Medium profil -
17158560 Svart Hög profil Varje
17168560 Grå Hög profil -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17148650 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000090555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7220.00 SEK
    4923.89 SEK / Paket med 1
    Save 2296.11 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
En vinylkant designad för att matcha 3M™ Mattning. Uppfyller behoven av att ge en mjuk övergång från golvet till mattan.
  • För användning på vinylmattor för att ge en kant som smalnar av mot golvet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 30 x 0.038 m
För användning med (applikation) Skapa en kant som smalnar av mot golvet
Stil Medium profil
Färg Grå
Längd (metrisk) 30 m
Material Vinyl
Bredd (metrisk) 0.038 m