Läs mer
R&D Systems™ MAT1/2A Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18272320 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0,05 mg
Produktkod. Kvantitet
18272320 0,05 mg
1 options
Produktkod. 18272320 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NB11094162PEP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
A peptide to MAT2A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 4144
Art Human
Produktlinje Novus
Innehåll och lagring Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB 110-94162. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here .
Gene Alias AdoMet synthase 2, AMS2, EC 2.5.1.6, MAT 2, MATA2SAMS2adoMet synthetase 2, MATII, MAT-II, Methionine adenosyltransferase 2, Methionine adenosyltransferase II, methionine adenosyltransferase II, alpha, S-adenosylmethionine synthase isoform type-2, S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2
Gensymbol MAT2A
Produkttyp MAT1/2A
Kvantitet 0,05 mg
Regulatorisk status RUO