Läs mer
Abnova™ MAT1A Recombinant Protein
Produktkod. 16117621
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 16117621
Brand: Abnova™ H00004143P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH18359
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 4143
Molekylvikt (g/mol) 69.19
Namn MAT1A (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MNGPVDGLCDHSLSEGVFMFTSESVGEGHPDKICDQISDAVLDAHLKQDPNAKVACETVCKTGMVLLCGEITSMAMVDYQRVVRDTIKHIGYDDSAKGFDFKTCNVLVALEQQSPDIAQCVHLDRNEEDVGAGDQGLMFGYATDETEECMPLTIILAHKLNARMADLRRSGLLPWLRPDSKTQVTVQYMQDNGAVIPVRIHTIVISVQHNEDITLEEMRRALKEQVIRAVVPAKYLDEDTVYHLQPSGRFVIGGPQGDAGVTGRKIIVDTYGGWGAHGGGAFSGKDYTKVDRSAAYAARWVAKSLVKAGLCRRVLVQVSYAIGVAEPLSISIFTYGTSQKTERELLDVVHKNFDLRPGVIVRDLDLKKPIYQKTACYGHFGRSEFPWEVPRKLVF
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias MAT/MATA1/SAMS/SAMS1
Vanligt namn MAT1A
Gensymbol MAT1A
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution