Läs mer
MAT2A inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivning
MAT2A inhibitor 1 is a methionine adenosyltransferase 2A (MATA2) inhibitor with an IC50 less than l00 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MAT2A inhibitor 1 |
| CAS | 2201057-10-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H22N6OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (9.49 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=C3N=C(C)SC3=C2)=C(NC4=NC=CC=C4)NC5=C(C6=CC=CC=C6)C(C7=CC=CC=C7)=NN15 |
| Molekylvikt (g/mol) | 526.61 |
| Formel vikt | 526.61 |
| Visa mer |