Läs mer
MAT2A inhibitor 2, MedChemExpress
Produktkod. 16494648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494648 10 mg -
16467367 5 mg -
16465486 100 mg 100mg
16420947 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112569
MedChemExpress MAT2A inhibitor 2 is a methionine adenosyltransferase 2A (MAT2A) inhibitor.
MAT2A inhibitor 2 is a methionine adenosyltransferase 2A (MAT2A) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MAT2A inhibitor 2
CAS 13299-99-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H24ClN3O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 75 mg/mL (205.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C)=CC(C2=CC=CC(OC)=C2)=NN1CCN3CCOCC3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 365.85
Formel vikt 365.85
Procent renhet 99.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death