Läs mer
Matairesinol, TRC
Produktkod. 30137615
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137615 1 mg -
17962795 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1978581MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 580-72-3
Molekylformel C20 H22 O6
Molekylvikt (g/mol) 358.39
Synonym 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-, (3R,4R)-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-, (3R-trans)-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-divanillyl- (8CI), Matairesinol (6CI), (-)-Matairesinol, (3R,4R)-Dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone, (8R,8'R)-(-)-Matairesinol
IUPAC-namn (3R,4R)-3,4-bis[(4-hydroxy-3-metoxifenyl)metyl]oxolan-2-one
LEDER COc1cc(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2Cc3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Matairesinol
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22O6/c1-24-18-9-12(3-5-16(18)21)7-14-11-26-20(23)15(14)8-13-4-6-17(22)19(10-13)25-2/h3-6,9-10,14-15,21-22H,7-8,11H2,1-2H3/t14-,15+/m0/s1
Formel vikt 358.1416